Learn More
Cloruro cúprico, dihidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15537924 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15537924 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15537924 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 179201
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 10125-13-0
Fórmula molecular Cl2CuH4O2
Peso molecular (g/mol) 170.48
Número MDL MFCD00149674
Clave InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cupric Chloride
Nombre de nota Dihydrate
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC diclorocobre; dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.48
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 2.54kg