Learn More
Dihidrato de cloruro cúprico, ≥ 99 %, (uso con reactivos ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11432822 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432822 500 g 500 g
11422822 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432822 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215251490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.20€
    94.50€ / 500 g
    Ahorro 4.70€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
CAS 10125-13-0
Fórmula molecular Cl2CuH4O2
Peso molecular (g/mol) 170.48
Número MDL MFCD00149674
Clave InChI MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
Nombre IUPAC dicloruro de cobre (2+) dihidratado
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cupric Chloride Dihydrate
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.5
Grado Reactivo ACS