Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cupric Carbonate |
| CAS | 12069-69-1 |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | CuCO3Cu(OH)2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.12 |
| Grado | Reactivo BAKER ANALYZED |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 4.00kg |