Learn More
Cupferrón, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 11478133 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11478133 100 g 100 GR
1 options
Código de producto. 11478133 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/7720/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 135-20-6
Punto de fusión 150°C
Color Beige
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C6H9N3O2
Número MDL MFCD00078422
Cantidad 100 g
Clave InChI NJVHCUNZAMFQNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.ON(N=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC N-nitroso-N-phenylhydroxylamine amine
Peso molecular (g/mol) 155.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16g/mol
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cupferron
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.