Learn More
Cupferron, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483137 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15483137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16551.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 135-20-6 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cupferron
CAS 135-20-6
Punto de fusión 154°C (decomposition)
Olor Odorless
Fórmula molecular C6H9N3O2
Número MDL MFCD00078422
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Índice Merck 14,2622
Sinónimo cupferron, copperone, azanyliumylidene n-nitroso-n-oxidoaniline
Clave InChI NJVHCUNZAMFQNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.ON(N=O)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC azanio; amida de N-óxido-N-fenilnitroso
Peso molecular (g/mol) 155.16
PubChem CID 2724103
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.16
Porcentaje de pureza ≥97%