Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Líquido de Copa
Código de producto. 11930018 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
500 mL
Longitud (métrico):
600 mm
1000 mm
1500 mm
Diámetro exterior (métrico):
55 mm
80 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11930018 100 mL 1000 mm 55 mm cada uno
11920018 100 mL 600 mm 55 mm cada uno
11935437 500 mL 1000 mm 80 mm cada uno
11945437 500 mL 1500 mm 80 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11930018 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 5030A1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.74€
    322.03€ / paquete de 1
    Ahorro 31.71€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Fabricado en acero inoxidable y para el muestreo de líquidos y suspensiones. El Tomamuestras de Líquido de Copa Sampling Systems™ permite tomar muestras discretas fácilmente desde una altura dentro del producto.
  • Construcción de acero inoxidable de 316 l
  • Tomamuestras de líquido de un solo punto
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras de líquidos
Material Acero inoxidable
Capacidad (métrico) 100 mL
Diámetro exterior (métrico) 55 mm
Longitud (métrico) 1000 mm