Learn More
El hidroperóxido de cumeno, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416740 1000 g 1000 g
1 options
Código de producto. 11416740 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06866.0B
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
El hidroperóxido de cumeno se utiliza en la preparación de nanocápsulas de poliestireno. Actúa como endurecedor de resinas de poliéster y como oxidante en reacciones químicas orgánicas. Sirve como iniciador en la polimerización radical, especialmente para los monómeros de acrilato y metacrilato. También se empleó como intermedio en el proceso del cumeno para el desarrollo de fenol y acetona a partir de benceno y propeno. Además, se utiliza como reactivo de epoxidación para alcoholes alílicos y ésteres de ácidos grasos. Además de esto, también se usa para preparar metilestireno, acetofenona y alcohol cumílico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidroperóxido de cumeno se utiliza en la preparación de nanocápsulas de poliestireno.Actúa como endurecedor de resinas de poliéster y como oxidante en reacciones químicas orgánicas.Sirve como iniciador en la polimerización radical, especialmente para los monómeros de acrilato y metacrilato.También se empleó como intermedio en el proceso del cumeno para el desarrollo de fenol y acetona a partir de benceno y propeno.Además, se utiliza como reactivo de epoxidación para alcoholes alílicos y ésteres de ácidos grasos.Asimismo, se utiliza para preparar metilestireno, acetofenona y alcohol cumil.
Solubilidad
Miscible con alcohol, acetona, éter, ésteres, hidrocarburos e hidrocarburos clorados.Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.Incompatible con metales en polvo, materiales orgánicos, sales metálicas pesadas, sales metálicas, materiales combustibles, ácidos, álcalis, agentes reductores, óxido, carbón, aminas, cobre, plomo, cobalto y óxidos de cobalto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cumene hydroperoxide
CAS 80-15-9
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.03
Punto de ebullición 100°C to 102°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C
Fórmula molecular C9H12O2
Índice de refracción 1.524
Número MDL MFCD00002129
Cantidad 1000 g
Número UN UN3109
Beilstein 1908117
Sinónimo cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide
Información de solubilidad Miscible with alcohol,acetone,ether,esters,hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Clave InChI YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 2-hidroperoxipropan-2-ilbenceno
Peso molecular (g/mol) 152.19
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cumyl hydroperoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Peróxido orgánico Tipo E y F
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cumene hydroperoxide