Learn More
El hidroperóxido de cumeno, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347026 500 g 500 g
11337026 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06866.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.44€
    56.65€ / 500 g
    Ahorro 11.79€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
El hidroperóxido de cumeno se utiliza en la preparación de nanocápsulas de poliestireno. Actúa como endurecedor de resinas de poliéster y como oxidante en reacciones químicas orgánicas. Sirve como iniciador en la polimerización radical, especialmente para los monómeros de acrilato y metacrilato. También se empleó como intermedio en el proceso del cumeno para el desarrollo de fenol y acetona a partir de benceno y propeno. Además, se utiliza como reactivo de epoxidación para alcoholes alílicos y ésteres de ácidos grasos. Además de esto, también se usa para preparar metilestireno, acetofenona y alcohol cumílico.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidroperóxido de cumeno se utiliza en la preparación de nanocápsulas de poliestireno.Actúa como endurecedor de resinas de poliéster y como oxidante en reacciones químicas orgánicas.Sirve como iniciador en la polimerización radical, especialmente para los monómeros de acrilato y metacrilato.También se empleó como intermedio en el proceso del cumeno para el desarrollo de fenol y acetona a partir de benceno y propeno.Además, se utiliza como reactivo de epoxidación para alcoholes alílicos y ésteres de ácidos grasos.Asimismo, se utiliza para preparar metilestireno, acetofenona y alcohol cumil.
Solubilidad
Miscible con alcohol, acetona, éter, ésteres, hidrocarburos e hidrocarburos clorados.Ligeramente miscible con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco.Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.Incompatible con metales en polvo, materiales orgánicos, sales metálicas pesadas, sales metálicas, materiales combustibles, ácidos, álcalis, agentes reductores, óxido, carbón, aminas, cobre, plomo, cobalto y óxidos de cobalto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-15-9
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00002129
Clave InChI YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
Nombre IUPAC 2-hidroperoxipropan-2-ilbenceno
SMILES CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cumene hydroperoxide
Punto de fusión -30°C
Densidad 1.03
Punto de ebullición 100°C to 102°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación 56°C (132°F)
Índice de refracción 1.524
Cantidad 500 g
Número UN UN3109
Beilstein 1908117
Información de solubilidad Miscible with alcohol,acetone,ether,esters,hydrocarbons and chlorinated hydrocarbons. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico