Learn More
Hidroperóxido de cumilo, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11934761 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
250 GR
5 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11934761 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10728732 5 g Frasco de plástico 5 GR
10336451 250 g Frasco de plástico 250 GR
10219373 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11934761 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349960025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-15-9 , 98-82-8 , 617-94-7 , 98-86-2
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00002129
Clave InChI YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
SMILES CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cumyl hydroperoxide
Nombre de nota 80%
Punto de fusión -30.0°C
Densidad 1.0600g/mL
Temperatura de inflamación 83°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 80 to 85% (Iodometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5C(CH3)2OOH
Cantidad 2.5 kg
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Nombre IUPAC 2-fenilpropano-2-peroxol
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 80%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cumyl hydroperoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Peróxido orgánico Tipo E y F
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H242-Peligro de incendio en caso de calentamiento.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Cumene hydroperoxide, Isopropylbenzene,Acetophenone