Learn More
Hidroperóxido de cumilo, 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10219373 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
250 GR
5 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10219373 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10728732 5 g Frasco de plástico 5 GR
10336451 250 g Frasco de plástico 250 GR
11934761 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10219373 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349960010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-15-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-15-9 , 98-82-8 , 617-94-7 , 98-86-2
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00002129
Clave InChI YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cumene hydroperoxide, cumyl hydroperoxide, hydroperoxide, 1-methyl-1-phenylethyl, cumenyl hydroperoxide, alpha,alpha-dimethylbenzyl hydroperoxide, cumolhydroperoxid, 7-cumyl hydroperoxide, cumolhydroperoxide, cument hydroperoxide, hydroperoxyde de cumene
PubChem CID 6629
ChEBI CHEBI:78673
SMILES CC(C)(OO)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cumyl hydroperoxide
Nombre de nota 80%
Punto de fusión -30.0°C
Densidad 1.0600g/mL
Temperatura de inflamación 83°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 80 to 85% (Iodometry)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5C(CH3)2OOH
Cantidad 1 kg
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Nombre IUPAC 2-hidroperoxipropan-2-ilbenceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 80%