Learn More
Bromoacetato de cumil, TRC
Código de producto. 30352820
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30352820 500 mg
30356287 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30352820 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC834705500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 153698-47-6
Fórmula molecular C11H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 257.12
Sinónimo 2-Bromoacetic Acid 1-Methyl-1-phenylethyl Ester, alpha-Cumyl Bromoacetate
Nombre IUPAC 2-fenilpropan-2-il 2-bromoacetato
SMILES CC(C)(OC(=O)CBr)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cumyl Bromoacetate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13BrO2/c1-11(2,14-10(13)8-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,8H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0099