Learn More
Cumene, TRC
Código de producto. 30004684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004684 50 g 50 g
30004618 10 g 10 g
17943615 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC83459050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-82-8
Fórmula molecular C9 H12
Peso molecular (g/mol) 120.19
Sinónimo Isopropylbenzene, Benzene, (1-methylethyl)-, Cumene (8CI), (1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Cumol, Isopropylbenzene, NSC 8776, i-Propylbenzene
Nombre IUPAC cumeno
SMILES CC(C)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isopropylbenzene
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0939