Learn More
Hidroperóxido de cumeno (80 %, grado técnico), TRC
Código de producto. 30366586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366586 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30366586 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC8346005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cumene Hydroperoxide (Technical grade)
CAS 80-15-9
Fórmula molecular C9H12O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Methyl-1-phenylethyl Hydroperoxide, alpha,alpha-Dimethylbenzyl Hydroperoxide, 1-Methyl-1-phenylethyl Hydroperoxide, 2-Hydroperoxy-2-phenylpropane, 2-Phenyl-2-propyl Hydroperoxide, 2-Phenylpropyl Hydroperoxide, 7-Cumyl Hydroperoxide, CHP, CHP 158, CHP 5, CHP 90, CHPO, CU 90, Cumen Hydroperoxide, Cumene Hydroperoxide, Cumenyl Hydroperoxide, Cumyl Hydrogen peroxide, Cumyl hydroperoxide, H 80, Hyperis, Hyperiz, Isopropylbenzene Hydroperoxide, Kayacumene H, Luperox CU 80, Luperox CU 90, PH 80, Percumyl H, Percumyl H 18, Percumyl H 80, Percumyl H 90, R 239A, Trigonox K 80, Trigonox K 90, Trigonox R 239A, Trigonox R 239R, alpha,alpha-Dimethylbenzyl Hydroperoxide, alpha-Cumene Hydroperoxide, alpha-Cumyl Hydroperoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-9(2,11-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
SMILES CC(C)(OO)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-hidroperoxipropan-2-ilbenceno
Peso molecular (g/mol) 152.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0837