Learn More
Cumeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443834 2500 mL 2500 ml
11394539 250 mL 250 ml
11433834 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443834 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11864.0F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
Cumene is used in the production of phenol and acetone. It is used as a thinner for paints, lacquers, and enamels and as a component of high octane fuels. It is used in the manufacture of phenol, acetone, acetophenone, and methylstyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cumeno se utiliza en la producción de fenol y acetona, como diluyente para pinturas, lacas y esmaltes, y como componente de combustibles de alto octanaje. También se emplea en la fabricación de fenol, acetona, acetofenona y metilestireno.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter, acetona, benceno y tetracloruro de carbono. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperaturas de 2 a 8 °C. Evitar almacenar expuesto al aire durante un periodo prolongado. Incompatible con ácidos y materiales oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-82-8
Fórmula molecular C9H12
Peso molecular (g/mol) 120.195
Número MDL MFCD00008881
Clave InChI RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
Nombre IUPAC cumeno
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cumene
Punto de fusión -96°C
Densidad 0.864
Punto de ebullición 152°C to 154°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.491
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1918
Beilstein 1236613
Índice Merck 14,2617
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,acetone,benzene,carbon tetrachloride. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido