Specifications
| Nombre del producto químico o material | Cumene |
| Nombre de nota | 98% |
| Punto de fusión | -96.0°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.8620g/mL |
| Punto de ebullición | 152.0°C to 154.0°C |
| Temperatura de inflamación | 31°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Show More |