Learn More
Cumeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10386360 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10386360 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10469400 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10386360 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 110630025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.00€
    66.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 11.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2027
Añadir a la cesta
CAS: 98-82-8 | C9H12 | 120.195 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-82-8
Número MDL MFCD00008881
Clave InChI RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropylbenzene, 2-phenylpropane, cumol, benzene, 1-methylethyl, 1-methylethyl benzene, isopropylbenzol, cumeen, isopropilbenzene, isopropylbenzeen, 2-fenilpropano
PubChem CID 7406
ChEBI CHEBI:34656
Nombre IUPAC cumeno
SMILES CC(C)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cumene
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -96.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8620g/mL
Punto de ebullición 152.0°C to 154.0°C
Temperatura de inflamación 31°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H12
Fórmula lineal C6H5CH(CH3)2
Índice de refracción 1.4905 to 1.4925
Cantidad 2.5 L
Beilstein 05, 393
Índice Merck 15, 2607
Peso molecular (g/mol) 120.195
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.19
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Líquido