Learn More
Greiner Bio-One Tubo de cultivo con tapón de ventilación de dos posiciones
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10370451
Change view
Click to view available options
Envase:
25; 1000
Bolsa de 1, caja de 750
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
paquete de 750
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase unitSize
10370451 25; 1000 1000 PCS
10394601 Bolsa de 1, caja de 750 paquete de 750
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10370451 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 191180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El poliestireno es ideal para mediciones ópticas gracias a su elevada claridad
Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables ni pirógenos
Color del tapón Translúcido
Material del cierre LDPE
Color Transparente
Material Poliestireno
Envase 25; 1000
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de tapón Tapón de ventilación