Learn More
R&D Systems™ Cultrex UltiMatrix RGF Basement Membrane Extract
Código de producto. 18777896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL (2x 5 mL)
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18777896 5 mL 5 ml
18779546 1 mL 1 ml
18737206 10 mL (2x 5 mL) 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18777896 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor BME00105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.00€
    412.65€ / 5 ml
    Ahorro 24.35€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Specifications
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 5 mL
Especie Ratón
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.