Learn More
R&D Systems™ Cultrex UltiMatrix RGF Basement Membrane Extract
Código de producto. 18737206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL (2x 5 mL)
1 mL
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18737206 10 mL (2x 5 mL) 5 ml
18779546 1 mL 1 ml
18777896 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18737206 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor BME00110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.62€
    585.90€ / 5 ml
    Ahorro 70.72€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 mL (2x 5 mL)
Especie Ratón
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.