Learn More
R&D Systems™ Cultrex Stem Cell Qualified RGF Basement Membrane Extract
Código de producto. 18769816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18769816 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 18769816 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 343401002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.00€
    562.80€ / 10 ml
    Ahorro 32.20€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-10-2026
R&D Systems™ Cultrex Stem Cell Qualified Reduced Growth Factor BME provides an effective surface for the attachment and maintenance of human embryonic stem cells and induced pluripotent stem cells, thereby enabling its use for growth promotion or study of stem cell differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 8-12 mg/mL (by Lowry assay)
Cantidad 10 mL
Contenido y almacenamiento Store at -20°C in a manual defrost freezer.