Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de estantes CultiMaxx™ para el sistema Nunc™ Cell Factory™
Código de producto. 17851700 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de estantes:
10
3
3 (reforzado)
5 (reforzado)
6
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de estantes Tamaño de la unidad
17851700 3 (reforzado) cada uno
17908094 10 1 set
17998084 6 1 set
18833376 3 -
17841700 5 (reforzado) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17851700 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 50166285
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CultiMaxx™ Shelving System to support Nunc™ Cell Factory™ systems
These shelving systems are designed to support scale-out of the Nunc™ Cell Factory™ System in cell therapy production. With an in-depth review of the shelving design, this new system provides less than 0.5mm of deflection per vessel, keeping the media level to promote even cell growth conditions. Individual access to each vessel allows for minimal disruption to adherent cells when removing samples from the incubator. The staggered shelving further enables flexibility by providing the necessary clearance to leave filters and connections in place when loading the systems into the incubator.
Estos sistemas de estantes están diseñados para admitir el escalamiento horizontal del sistema Nunc Cell Factory en la producción de terapia celular. Con una revisión en profundidad del diseño de estantes, este nuevo sistema proporciona menos de 0,5 mm de deflexión por recipiente, lo que mantiene el nivel del medio para promover condiciones uniformes de crecimiento celular. El acceso individual a cada recipiente permite una interrupción mínima de las células adherentes al retirar las muestras de la estufa microbiológica. El estante escalonado permite una mayor flexibilidad al proporcionar el espacio libre necesario para dejar los filtros y las conexiones en su lugar cuando se cargan los sistemas en la estufa microbiológica.
Instalación sencilla
  • Los sistemas de estantes son retroinstalables y se pueden instalar por sí mismos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Sistema de estantes para admitir hasta 6 sistemas Nunc Cell Factory con 10 o 13 capas para incubador de CO2 Heracell VIOS i250 (CR), Forma Steri-Cycle i250 (CR)
Para utilizar con (equipo) Incubadores de CO2 Heracell™ Vios™ 250i, Forma™ Steri-Cycle™ i250, Heracell™ Vios™ 250i CR, Forma™ Steri-Cycle™ i250 CR, series Heracell Vios 250i, Forma Steri-Cycle i250 y CR/CTS
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 3 (reforzado)
Tipo Accesorio
Incluye 3 estantes con diseño reforzado y escalonados para permitir la separación del filtro, soportes de estantes y rieles de estantes