Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Staphylococcus epidermidis ATCC™ 12228™
Código de producto. 12999068 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 asas/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12999068 5 asas/paquete paquete de 5
1 options
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Código de producto. 12999068 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4606500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 12228TM*
Descripción Staphylococcus epidermidis ATCC™ 12228™
Formato Culti-Loops
Tipo de producto Organismo para control de calidad Culti-Loops
Clase de organismo diana Cocos
Tipo de prueba Control de calidad cualitativo
Cantidad 5 asas/paquete
Designaciones de cepas Cepa PCI FDA 1199
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.