Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC™ 13076™
Código de producto. 12935853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 asas/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12935853 5 asas/paquete paquete de 5
1 options
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Código de producto. 12935853 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4608200
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 13076TM*
Descripción Salmonella enterica subsp. enterica serovar Enteritidis ATCC™ 13076™
Formato Culti-Loops
Tipo de producto Media Broth
Clase de organismo diana Bacilos gramnegativos
Tipo de prueba Control de calidad cualitativo
Cantidad 5 asas/paquete
Designaciones de cepas CDC K-1891 [ATCC 25928]
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.