Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Pseudomonas stutzeri ATCC™ 17588™
Código de producto. 12915833
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Organismo para control de calidad Culti-Loops
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12915833 Organismo para control de calidad Culti-Loops paquete de 5
1 options
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Código de producto. 12915833 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4607211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00€
    160.30€ / paquete de 5
    Ahorro 14.70€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 17588TM*
Descripción Pseudomonas stutzeri ATCC™ 17588™
Formato Culti-Loops
Tipo de producto Organismo para control de calidad Culti-Loops
Clase de organismo diana Bacilos gramnegativos
Tipo de prueba Control de calidad cualitativo
Tipo de empaquetado 5 bucles/pack
Designaciones de cepas WDCM00132, 221 [AB 201, ACM 782, NCIB 11358, UQM 782, UQM782]
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.