Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Paenibacillus polymyxa ATCC™ 842™
Product Code. 12978868
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 asas/paquete
Unit Size:
paquete de 5
Product Code. Cantidad unitSize
12978868 5 asas/paquete paquete de 5
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12978868 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. R4601235
This item is not returnable. View return policy
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ATCC® 842TM*
Descripción Paenibacillus polymyxa ATCC™ 842™
Formato Culti-Loops
Tipo de producto Organismo para control de calidad Culti-Loops
Clase de organismo diana Bacilos grampositivos
Tipo de prueba Control de calidad cualitativo
Cantidad 5 asas/paquete
Especie Especies de Paenibacillus
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.