Learn More
Thermo Scientific™ Juego de control de calidad de prueba de optoquina Culti-Loops™
Código de producto. 15219287
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 asas/paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
15219287 5 asas/paquete cada uno
1 options
Código de producto. 15219287 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4651108
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Optochin Test Set contiene microorganismos de control de calidad de optoquina en el formato de Culti-Loops.
Las Culti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados. El asa puede suspenderse en medio líquido, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 o sembrase por estrías directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Incluye:
Streptococcus pneumoniae ATCC™ 6305™†
Streptococcus sanguis tipo 1 ATCC™ 10556™†
Aviso sobre pedidos:
Las Culti-Loops se sellan individualmente en una bolsa de papel de aluminio. Se presentan cinco asas por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 6305TM*
Descripción Juego de control de calidad de prueba de optoquina compatible con CLIA '88/2
Formato Culti-Loops
Tipo de producto Media Broth
Clase de organismo diana Juegos de organismos
Tipo de prueba Control de calidad cualitativo
Cantidad 5 asas/paquete
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.