Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ de Micrococcus sp. ATCC™ 700405™
Código de producto. 12637649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 asas/paquete
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12637649 5 asas/paquete cada uno
1 options
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Código de producto. 12637649 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4604086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    133.95€ / paquete de 1
    Ahorro 194.05€
    59% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Microorganismos de control de calidad listos para usar, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® 700405TM*
Descripción Micrococcus sp. ATCC™ 700405™
Formato Culti-Loops
Tipo de producto Organismo para control de calidad Culti-Loops
Clase de organismo diana Cocos
Cantidad 5 asas/paquete
Designaciones de cepas API 8206057
*El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.