Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Bacteroides fragilis ATCC® 25285™
Código de producto. 12958878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 asas/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12958878 5 asas/paquete paquete de 5
1 options
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Código de producto. 12958878 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R4601250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Si desea realizar un pedido, es necesario enviar una Declaración ATCC del usuario final firmada.
Realice pruebas de control de calidad y evaluación del rendimiento de los procedimientos microbiológicos con estas asas bacteriológicas listas para su uso.
Lleve a cabo con seguridad pruebas de medios, reactivos y kits de identificación y sensibilidad antimicrobiana, y evalúe procedimientos bacteriológicos con microorganismos de control de calidad Thermo Scientific™ Culti-Loops™ listos para su uso.
Se recomienda utilizar Bacteroides fragilis ATCC® 25285™ para medios de cultivo y pruebas de control de calidad de la sensibilidad antimicrobiana.
Se recomienda utilizar Bacteroides fragilis ATCC® 25285™ para medios de cultivo y pruebas de control de calidad de la sensibilidad antimicrobiana mediante CLSI. Cepa positiva de β-lactamasa.
Técnica:
El asa puede disolverse en un medio líquido, el líquido de rehidratación Culti-Loops Aerobic Set, n.º de referencia R4631000. Como alternativa, puede sembrarse por estría directamente en los medios adecuados.
Incluye:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® ATCC™ 25285™
Descripción Bacteroides fragilis; ATCC™ 25285™
Formato Culti-Loops
Clase de organismo diana Anaerobio gramnegativo con forma de varilla
Tipo de prueba Control de calidad cualitativo
Cantidad 5 asas/paquete
Designaciones de cepas NCTC 9343, CN 6300, DSM 2151, ONSLOW, VPI 2553, EN-2