Learn More
Thermo Scientific™ Conjunto de control de calidad de la prueba de coagulasa Culti-Loops™
Descripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Las Culti-Loops son asas de inoculación desechables listas para su uso que contienen microorganismos viables, conservados y estabilizados. El asa puede suspenderse en medio líquido, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 o sembrase por estrías directamente sobre un material adecuado. Se recomienda el uso de Culti-Loops en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
Incluye:
Staphylococcus aureus subsp. aureus ATCC™ 25923™†
Staphylococcus epidermidis ATCC™ 12228™†
Información para pedidos:
Las Culti-Loops se sellan individualmente en una bolsa de papel de aluminio. Se presentan cinco asas por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 25923TM* |
| Certificaciones/conformidad | Cumple con CLIA '88. Culti-Loops cuentan con el marcado CE. |
| Descripción | Conjunto de control de calidad de la prueba de coagulasa de conformidad con CLIA '88/2 |
| Formato | Culti-Loops |
| Tipo de producto | QC set |
| Clase de organismo diana | Juegos de organismos |
| Tipo de prueba | Control de calidad cualitativo |
| Cantidad | 2 x 5 bucles |
El emblema ATCC Licensed Derivative, la marca ATCC Licensed Derivative y las marcas de catálogo ATCC son marcas registradas de ATCC™ y se utilizan bajo licencia.