Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Aggregatibacter aphrophilus ATCC™ 19415™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso, recomendados para su uso en las pruebas de rendimiento de medios, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El bucle pueden disolverse en medio líquido, juego aeróbico culti-loops líquido de rehidratación, ref. R4631000 o muestra rayas directamente sobre un material adecuado.
Información para pedidos:
Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco bucles por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| ATCC® | 19415TM* |
| Descripción | Aggregatibacter aphrophilus |
| Formato | Culti-Loops |
| Tipo de producto | Culti-Loops Quality Control Organism |
| Clase de organismo diana | Fastidious |
| Cantidad | 5 asas/paquete |
| Designaciones de cepas | ND |
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.