Learn More
MedChemExpress CUG
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 64664-99-9 |
| Sinónimo | 3-Carboxyumbelliferyl-β-D-galactopyranoside |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Cantidad | 5 mg |
| Peso molecular | 368.29 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Condiciones de envío | Room temperature |