Learn More
CUDC-427, MedChemExpress
Código de producto. 16469397
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469397 5 mg 5 miligramos
16466858 10 mg 10 miligramos
16442927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16469397 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15835
MedChemExpress CUDC-427 is a potent second-generation pan-selective IAP antagonist, used for treatment of various cancers.
CUDC-427 is a potent second-generation pan-selective IAP antagonist, used for treatment of various cancers.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CUDC-427
CAS 1446182-94-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C29H36N6O4S
Cantidad 5 mg
Sinónimo GDC-0917
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (177.09 mM)
SMILES O=C([C@H](CCC1)N1C([C@H](C2CCCCC2)NC([C@H](C)NC)=O)=O)NC3=C(C4=CC=CC=C4)N=C(C5=NC=CO5)S3
Peso molecular (g/mol) 564.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.7
Porcentaje de pureza 96.07%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death