Learn More
Tocris Bioscience™ Cucurbitacin I
Código de producto. 30001266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001266 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30001266 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1571/1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Selective inhibitor of STAT3/JAK2 signaling
Selective inhibitor of STAT3/JAK2 signaling. Inhibits the activation of STAT3 and JAK2 and displays no activity on Src, Akt, ERK and JNK. Suppresses phosphotyrosine levels of STAT3, inhibits STAT3 DNA binding and STAT3-mediated gene expression. Induces apoptosis in cell lines expressing constitutively active tyrosine-phosphorylated STAT3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cucurbitacin I
CAS 2222-07-3
Cantidad 1 mg
Fórmula molecular C30H42O7
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.65
Pureza >98%
Peso molecular 514.66