Learn More
MedChemExpress Cucurbitacin I
Código de producto. 16449218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449218 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16449218 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN1405
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Cucurbitacin I is a natural selective inhibitor of JAK2/STAT3, with potent anti-cancer activity.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 514.65 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
CAS 2222-07-3
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (194.31 mM)
Sinónimo Elatericin B∣ JSI-124∣ NSC-521777
Objetivo STAT∣JAK