Learn More
Cucurbitacina B, TRC
Código de producto. 30367771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367771 1 mg -
30358952 100 mg -
30351930 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC8335501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6199-67-3
Fórmula molecular C32 H46 O8
Peso molecular (g/mol) 558.7
Sinónimo 19-Norlanosta-5,23-diene-3,11,22-trione, 25-(acetyloxy)-2,16,20-trihydroxy-9-methyl-, (2β,9β,10α,16α,23E)-, 19-Nor-9β,10α-lanosta-5,23-diene-3,11,22-trione, 2β,16α,20,25-tetrahydroxy-9-methyl-, 25-acetate (7CI,8CI), (+)-Cucurbitacin B, (2β,9β,10α,16α,23E)-25-(Acetyloxy)-2,16,20-trihydroxy-9-methyl-19-norlanosta-5,23-diene-3,11,22-trione, Amarine, Cucurbitacin B, Cucurbitacine B, NSC 144154, NSC 49451
Nombre IUPAC [(E,6R)-6-[(2S,8S,9R,10R,13R,14S,16R,17R)-2,16-dihidroxi-4,4,9,13,14-pentametil-3,11-dióxo-2,7,8,10,12,15,16,17-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-17-il]-6-hidroxi-2-metil-5-oxohept-3-en-2-il] acetato
SMILES CC(=O)OC(C)(C)\C=C\C(=O)[C@](C)(O)[C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@@H]3CC=C4[C@@H](C[C@H](O)C(=O)C4(C)C)[C@]3(C)C(=O)C[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cucurbitacin B
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H46O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-13,19-22,25,34-35,39H,11,14-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,20+,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.3193