Learn More
Cucurbitacin B, MedChemExpress
Descripción
Cucurbitacin B belongs to a class of highly oxidized tetracyclic triterpenoids
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cucurbitacin B |
| CAS | 6199-67-3 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C32H46O8 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (178.99 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | O[C@H](C1)[C@@]([C@@](C)(O)C(/C=C/C(OC(C)=O)(C)C)=O)([H])[C@](C2)(C)[C@]1(C)[C@]3([H])CC=C4C(C)(C)C([C@@H](O)C[C@@]4([H])[C@]3(C)C2=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 558.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 558.7 |
| Mostrar más |