Learn More
Sartorius™ Cubis™ MSU Analytical Balances
Código de producto. 11828521 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
120 g
220 g
320 g
80, 160, 320 g
Legibilidad:
0,1, 0,2, 0,5 mg
0,1 mg
Modelo:
MSU124S
MSU224S
MSU324P
MSU324S
Incluye:
Cortavientos analítico manual
Cortavientos analítico manual y certificación
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Legibilidad Modelo Incluye unitSize
11828521 220 g 0,1 mg MSU224S Cortavientos analítico manual y certificación cada uno
10729335 320 g 0,1 mg MSU324S Cortavientos analítico manual cada uno
11818521 320 g 0,1 mg MSU324S Cortavientos analítico manual y certificación cada uno
11848521 120 g 0,1 mg MSU124S Cortavientos analítico manual y certificación cada uno
10587025 80, 160, 320 g 0,1, 0,2, 0,5 mg MSU324P Cortavientos analítico manual cada uno
11838521 80, 160, 320 g 0,1, 0,2, 0,5 mg MSU324P Cortavientos analítico manual y certificación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11828521 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor MSU224S0CEDU
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combines classic key-operated control with the widest range of performance features to provide a classic and universal weighing solution. Sartorius™ Cubis™ MSU Analytical Balances offers enhanced safety and reliability features, with a readability of 0.1mg.
The MSU display and control unit has a classic style and universal applicability. The high resolution black and white graphical display is generously proportioned and its keys feature precise action. Communication ensured by three data interfaces included as standard equipment: Ethernet with implemented Web services, USB PC interface and a RS-232C interface for Sartorius accessories/printers. Optional interfaces include Bluetooth™, 9-pin RS232C PC and PS/2 interfaces. The built-in SD card reader can be used to transfer weighing data, user profiles, task configurations and settings from one balance to another or to a PC. Electrical supply 100-240V, 50/60Hz, a. c. adapter.
  • Tiltable and removable display and control unit
  • Compensates for eccentric/off centre loading error
  • Motorised draft shield
  • Password protected
  • Audit trail function
  • GLP compliant
  • Optional motorised levelling function
  • Mass unit conversion
  • Time controlled functions
  • Second tare memory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO; FDA/USP; GxP; Verified
Tipo de conexión RS-232 25-pin / Bluetooth / RS-232 9-pin, incl. PS
Carga de esquina 0.2 mg
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla High-resolution Black and White, 5.7 in. Monochrom
Legibilidad 0,1 mg
Formato Milligram
Para utilizar con (aplicación) Cubis™ now covers the entire range from the
Incluye Cortavientos analítico manual y certificación
Clasificación IP IP 54
Nivelado Assisted
Linealidad ≤±0.2 mg
Tiempo de medición <3 sec.
Peso mín. de la muestra 100 mg
Modelo MSU224S
Forma de la cubeta Square
Repetibilidad 0.07 mg
Tiempo de estabilización <1 sec.
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 40°C
Carga de prueba 100 g
Tipo Balanza analítica
Modos de pesaje Milligram
Dimensiones (Pr x An x Al) 191 x 193 x 261 mm
Anchura (métrico) 193 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 85 mm
Altura (métrico) 261 mm
Altura de la cámara (métrico) 261 mm
Fondo (métrico) 191 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 85 mm
Requisitos eléctricos 100/240 V 50/60 Hz 1 A 7 w 15 VDC ±5%
Tensión 100/240 V
Vataje 7 w
Amperaje 1 A
Frecuencia 50/60 Hz