Learn More
Sartorius™ Cubis™ Series MSE124S Model Analytical Balances
Código de producto. 10469884 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
:
Leveling: Assisted
Código de producto.
10469884 Leveling: Assisted
1 options
Código de producto. 10469884 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor MSU124S000DU
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Choose from thousands of options to configure this balance to suit individual needs and obtain the optimal solution for integration into the weighing process. Sartorius™ Cubis™ Series MSE124S Model Analytical Balances can be seamlessly integrated into your individual workflows.
The MSU display and control unit has a classic style and universal applicability. The high resolution black and white graphical display is generously proportioned and its keys feature precise action. Communication ensured by three data interfaces included as standard equipment: Ethernet with implemented Web services, USB PC interface and a RS-232C interface for Sartorius accessories/printers. Optional interfaces include Bluetooth™, 9-pin RS232C PC and PS/2 interfaces. The built-in SD card reader can be used to transfer weighing data, user profiles, task configurations and settings from one balance to another or to a PC. Electrical supply 100-240V, 50/60Hz, a. c. adapter.
  • Tiltable and removable display and control unit
  • Compensates for eccentric/off centre loading error
  • Motorised draft shield
  • Password protected
  • Audit trail function
  • GLP compliant
  • Optional motorised levelling function
  • Mass unit conversion
  • Time controlled functions
  • Second tare memory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO, FDA/USP, GxP
Tipo de conexión RS-232 de 25 clavijas/Bluetooth/RS-232 de 9 clavijas, incl. puerto PS/2
Carga de esquina 0.2 mg
Capacidad 120 g
Tipo de pantalla Pantalla de cristal líquido, blanco y negro
Legibilidad 0.1 mg
Formato Miligramo
Para utilizar con (aplicación) Ahora Cubis™ cubre toda la gama desde laboratorios de control de calidad e investigación hasta laboratorios para el desarrollo de procesos y áreas de compuestos
Incluye Cortavientos analítico manual
Clasificación IP 54
Nivelado Asistida
Linealidad ≤± 0.2 mg
Tiempo de medición < 3 s
Peso mín. de la muestra 100 mg
Modelo MSE124S
Forma de la cubeta Cuadrado
Repetibilidad 0.1 mg
Tiempo de estabilización < 1 s
Intervalo de temperatura (métrico) 5°C a 40°C
Carga de prueba 50 g
Tipo Balanza analítica
Dimensiones (Pr x An x Al) 191 x 193 x 261 mm
Anchura (métrico) 193 mm
Anchura de la cubeta (métrico) 85 mm
Altura (métrico) 261 mm
Altura de la cámara (métrico) 261 mm
Fondo (métrico) 191 mm
Fondo de la cubeta (métrico) 85 mm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 w, 15 V CC ± 5 %
Tensión 100/240 V
Vataje 7 W
Amperaje 1 A
Frecuencia 50/60 Hz