Descripción
- Para una calibración profesional de pipetas, necesita la balanza adecuada: una que combine exactitud, precisión, velocidad y comodidad.
- Precisión y exactitud para cumplir con las regulaciones internacionales.
- Velocidad para satisfacer requisitos de rendimiento que ahorren tiempo y costos.
- Y comodidad para trabajar en una postura cómoda.
- ¿Todo esto suena imposible?
- No, si encuentras el adecuado balance.Cubis™ MPS le ofrece un sistema perfectamente equilibrado:
- Pruebas gravimétricas de alta precisión
- Trampa de evaporación: Condiciones de humedad estables dentro de la cámara de pesaje
- Puerta de protección contra corrientes de aire automatizada: Evita la evaporación para obtener mediciones sin errores
- Sensor de humedad integrado: controla la humedad dentro de la cámara de pesaje
- Luz LED blanca: iluminación de toda la zona de pesaje
- Luz LED roja: alerta instantánea si los parámetros climáticos están fuera de tolerancia
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Interno, externo, isoCAL |
| Tipo de conexión | RS-232 de 25 pines, Bluetooth |
| Capacidad | 6.1 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT a color |
| Legibilidad | 0.001 mg |
| Nivelado | Asistido |
| Linealidad | 0.004 mg |
| Tiempo de medición | 5 s |
| Carga de prueba | 5 g |
| Tipo | Balanza de calibración de pipetas |
| Mostrar más |