Learn More
Sartorius Cubis™ III Ultra-micro Balance, 2,1 g, 0,0001 mg, verificado por la UE excepto Francia, con licencia QP99
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Cubis III ultra-micro balanza electrónica con 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- División real de la báscula (d) 0,0001 mg, carga máxima nominal (máx) 2,1 g
- Escudo automático de tiro de cristal redondo
- Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo CE (para la UE excepto Francia)
- Paquete de software QP99 licenciado
- Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 2.1 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 0.0001 mg |
| Tipo | Balanza micro |