Learn More
Sartorius Cubis™ III Semi-micro Balance, 220 g, 0,01 mg, verificado por la UE para Francia, QP99 y MDS con licencia
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Cubis III balanza electrónica semi-micro con 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- División real de la báscula (d) 0,01 mg, carga máxima nominal (máx) 220 g
- Escudo automático de tiro de cristal
- Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo de la CE para Francia
- QP99 con licencia
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 220 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 0.01 mg |
| Tipo | Balanza semimicro |