Learn More
Sartorius Cubis™ III Semi-micro Balance, 220 g, 0,01 mg, verificado por la UE excepto Francia, QP99 y MDS con licencia
Código de producto. 31932640 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Legibilidad:
0.01 mg
Capacidad:
220 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Legibilidad Capacidad Tamaño de la unidad
31932640 0.01 mg 220 g cada uno
1 options
Código de producto. 31932640 Proveedor Sartorius N.º de proveedor CUB225S1EUAC
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Balanza semi-micro diseñada para aplicaciones de pesaje altamente precisas, proporcionando un rendimiento fiable tanto en entornos de laboratorio como de investigación.
  • Cubis III balanza electrónica semi-micro con 7 in
  • Pantalla táctil TFT en color
  • División real de la báscula (d) 0,01 mg, carga máxima nominal (máx) 220 g
  • Escudo automático de tiro de cristal
  • Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo CE (para la UE excepto Francia)
  • QP99 con licencia
  • Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 220 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT en color
Legibilidad 0.01 mg
Tipo Balanza semimicro