Learn More
Sartorius Cubis™ III Semi-micro Balance, 220 g, 0,005 mg, verificado por la UE excepto Francia, QP99 y HWL con licencia
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Cubis III balanza electrónica semi-micro con 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- División real de la báscula (d) 0,005 mg, carga máxima nominal (máx) 220 g
- Escudo automático de tiro de vidrio e ionizador
- Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo CE (para la UE excepto Francia)
- QP99 con licencia
- Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 220 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 0.005 mg |
| Tipo | Balanza semimicro |