Learn More
Sartorius Cubis™ III Semi-micro Balance, 120 g, MDS, verificado por la UE excepto Francia
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Cubis III balanza electrónica semi-micro con 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- División real de la báscula (d) 0,01 mg, carga máxima nominal (máx) 120 g
- Escudo automático de tiro de cristal
- Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo CE (para la UE excepto Francia)
- Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 120 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 0.01 mg |
| Tipo | Balanza semimicro |