Learn More
Sartorius Cubis™ III Precision Balance, 3.2 kg, 1 mg, Non-Verified, Global, Standard Version, Stainless Steel Draft Shield
GREENER_CHOICE
Código de producto. 31932934 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Legibilidad:
1 mg
Capacidad:
3.2 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Legibilidad Capacidad Tamaño de la unidad
31932934 1 mg 3.2 kg cada uno
1 options
Código de producto. 31932934 Proveedor Sartorius N.º de proveedor CUB3203S1S0R
Fecha estimada de envoi: 14-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
High-performance precision balance engineered for accurate and reliable weighing in laboratory, industrial, and quality control applications.
  • Cubis III electronic precision balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 1 mg, nominal maximum load (Max) 3.2 kg
  • Stainless steel draft shield
  • Standard version non-verified, all units
  • Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 3.2 kg
Tipo de pantalla Color TFT Touchscreen
Legibilidad 1 mg
Tipo Precision Balance