Learn More
Sartorius Cubis™ III Balance de Precisión, 1,5, 3,0, 6,2 kg, verificado por la UE excepto Francia
Código de producto. 31932749 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Legibilidad:
10, 20, 50 mg
Capacidad:
1.5, 3.0, 6.2 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Legibilidad Capacidad Tamaño de la unidad
31932749 10, 20, 50 mg 1.5, 3.0, 6.2 kg cada uno
1 options
Código de producto. 31932749 Proveedor Sartorius N.º de proveedor CUB6202P1EU0
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Balanza de precisión de alto rendimiento diseñada para una pesaje precisa y fiable en aplicaciones de laboratorio, industria y control de calidad.
  • Cubis III balanza electrónica de precisión con 7 in
  • Pantalla táctil TFT en color
  • División real de la báscula (d) 10, 20, 50 mg, carga máxima nominal (máx) 1,5, 3,0, 6,2 kg
  • Sin cortavientos
  • Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo CE (para la UE excepto Francia)
  • Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1.5, 3.0, 6.2 kg
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT en color
Legibilidad 10, 20, 50 mg
Tipo Balanza de precisión