Learn More
Sartorius Cubis™ III Precision Balance, 1.5, 3.0, 6.2 kg, EU Verified Except France, QP99 Licensed
GREENER_CHOICE
Código de producto. 31932602 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Legibilidad:
10, 20, 50 mg
Capacidad:
1.5, 3.0, 6.2 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Legibilidad Capacidad Tamaño de la unidad
31932602 10, 20, 50 mg 1.5, 3.0, 6.2 kg cada uno
1 options
Código de producto. 31932602 Proveedor Sartorius N.º de proveedor CUB6202P1EU0C
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
High-performance precision balance engineered for accurate and reliable weighing in laboratory, industrial, and quality control applications.
  • Cubis III electronic precision balance with 7 in.
  • color TFT touch display
  • Actual scale division (d) 10, 20, 50 mg, nominal maximum load (Max) 1.5, 3.0, 6.2 kg
  • No draft shield
  • Verified balance with EC Type Approval Certificate (for EU except France)
  • QP99 licensed
  • Cables with plug types for EU, UK, Switzerland and Italy included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1.5, 3.0, 6.2 kg
Tipo de pantalla Color TFT Touchscreen
Legibilidad 10, 20, 50 mg
Tipo Precision Balance