Learn More
Sartorius Cubis™ III Balance de Precisión, 1,2 kg, 1 mg, verificado en la UE excepto Francia, escudo manual de borrador de cristal
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Cubis III balanza electrónica de precisión con 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- División real de la báscula (d) 1 mg, carga máxima nominal (máx) 1,2 kg
- Cortavientos manual de vidrio
- Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo CE (para la UE excepto Francia)
- Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 1.2 kg |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 1 mg |
| Tipo | Balanza de precisión |