Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance, 6,1 g, 0,001 mg, No Verificado, Global, Versión Estándar, Escudo de Tiro de Acero Inoxidable
Código de producto. 31932697 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Legibilidad:
0.001 mg
Capacidad:
6.1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Legibilidad Capacidad Tamaño de la unidad
31932697 0.001 mg 6.1 g cada uno
1 options
Código de producto. 31932697 Proveedor Sartorius N.º de proveedor CUB6.6S1S0F
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Equilibrio micro de alta precisión diseñado para aplicaciones de pesaje ultrasensible en entornos de laboratorio e investigación.
  • Cubis III microbalanza electrónica con 7 in
  • Pantalla táctil TFT en color
  • División real de la báscula (d) 0,001 mg, carga máxima nominal (máx) 6,1 g
  • Protector manual de acero inoxidable
  • Versión estándar no verificada, todas las unidades
  • Cables con tipos de enchufe para la UE, Reino Unido, Suiza e Italia incluidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 6.1 g
Tipo de pantalla Pantalla táctil TFT en color
Legibilidad 0.001 mg
Tipo Balanza micro