Learn More
Sartorius Cubis™ III Micro Balance, 6,1 g, 0,001 mg, verificado por la UE para Francia
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Cubis III microbalanza electrónica con 7 in
- Pantalla táctil TFT en color
- División real de la báscula (d) 0,001 mg, carga máxima nominal (máx) 6,1 g
- Escudo automático de tiro de cristal redondo
- Saldo verificado con el Certificado de Aprobación de Tipo de la CE para Francia
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 6.1 g |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil TFT en color |
| Legibilidad | 0.001 mg |
| Tipo | Balanza micro |